Learn More
Invitrogen™ Tubes microfuges antiadhésifs, exemptes de RNase
Ces microtubes sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase.
Marque: Invitrogen™ AM12400
96.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24367" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les tubes à microcentrifuger Ambion™ sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase.
Ces microtubes sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase. Leur conception intègre une étanchéité positive qui résiste à des températures comprises entre -90°C et +120°C. Ils sont en outre marqués d’une graduation pratique.
Spécification
Transparents | |
Polypropylène | |
Conserver à température ambiante. | |
Température ambiante | |
Autoclavable | |
Oui | |
Tube de microcentrifugation exempt de RNase |
1,5 ml | |
500 tubes | |
Ambion™ | |
Sans DNase, sans RNase | |
Bouchon à clipser | |
Oui | |
Graduated |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.