Learn More
Laboratoires Anios™ Savon Doux HF Aniosafe
Le savon doux Aniosafe HF des Laboratoires Anios™ est un savon doux recommandé pour une hygiène des mains fréquente et un nettoyage général du corps dans les environnements hospitaliers.
Marque: Laboratoires Anios™ 1918229VB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Testé dermatologiquement
- Enrichi en hydratant
- Conservation du produit démontrée conformément à la norme NF EN ISO 11930
Spécification
Savon doux | |
Eau, Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycérine, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido EASulfosuccinate, Alcool benzylique, Sodium Benzoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate et PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum (Fragrance), acide lactique. | |
Flacons avec pompe à vis | |
1 L |
NF EN ISO 11930 | |
Nettoyage général du corps dans les environnements hospitaliers | |
12 flacons |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Laboratoires Anios™ Savon Doux HF Aniosafe > 12 flacons de 1 L avec pompe vissée
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu