Learn More
Prestige Medical TST Indicator Strips
TST Indicator Strips 126°C. Box of 50 strips.
Marque:  Prestige Medical 219277
Code produit. 14862041
  • 25.45€ / 50 pièces
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • TST Indicator Strips 126°C Box of 50 Strips
Spécification
Spécification
Indicator Strip
126°C
Non stérile
258.8°F
50 Pk.
Nom du produit
Prestige Medical TST Indicator Strips > TST Indicator Strips; Quantity: 50 Pk.