Learn More
Thermo Scientific™ Bandelette indicatrice 3M™ Comply™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
55 m x 18 mm
55 m x 24 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. 3M™ Comply™ Indicator tape changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
Comme un moniteur d’exposition, les rubans indicateurs 3M™ scellent vos emballages en toute sécurité et permettent au personnel du bloc opératoire et du service central de stérilisation de savoir en un coup d’œil si les emballages ont été soumis à un processus de stérilisation. L’encre de l’indicateur chimique, imprimée en bandes diagonales, change de couleur ou devient plus foncée lorsqu’elle est exposée au procédé de stérilisation.
- Le ruban indicateur à vapeur sans plomb est conçu pour être utilisé sur tous les emballages
- Adhésif fiable adhérant au matériau d’emballage
- Procédé de fabrication durable et sans solvant
- Ne nécessite pas d’éliminer des déchets dangereux
- Emballage repensé demandant jusqu’à 30 % de plastique en moins
- Rouleaux pratiques, emballés individuellement et faciles à ouvrir
- Sans plomb et sans latex ajouté
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme à la norme NF EN 867-1 classe A, ISO 11140-1 classe 1 |
| Couleur | Beige |
| Dimensions (L x l) | 55 m x 18 mm |
| À utiliser avec (application) | Vérification de la stérilisation |
| À utiliser avec (équipement) | Autoclave |
| Longueur (métrique) | 55 m |
| Type de produit | Ruban indicateur |
| Caractéristiques | Adhésif sans plomb, agressif, sensibleà la pression |
| Quantité | À l’unité |
| Indicateur de stérilisation | Oui |
| Afficher plus |