Learn More
Microspec™ Bandelettes indicatrices pour stérilisation à la vapeur
Click to view available options
Quantité:
250
Conditionnement:
250 pièces
Description
- Permet de vérifier rapidement si un cycle d’autoclave est achevé
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Indication de la stérilisation |
| Type de produit | Bandelette pour stérilisation à la vapeur |
| max. (métrique) | 121°C |
| Poids net (impériale) | 6,24 oz. |
| Poids net (métrique) | 177 g |
| Quantité | 250 |
| Largeur (impériale) du plateau | 3,15 po |
| Largeur (métrique) du plateau | 80 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction