Learn More
Thermo Scientific™ Kits de protéinase K SMART Digest™
Obtenez une digestion des protéines et une immunocapture rapides, simples, hautement reproductibles et sensibles dans un puits unique pour toutes vos études de biomarqueurs.
Marque:  Thermo Scientific™ 60109-107-B
863.40 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15668673
  • 867.72€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Kit de protéinase K SMART Digest, résine en vrac en option
Liaison peptidique adjacente au groupe carboxyle d’acides aminés aromatiques et aliphatiques avec groupes amino alpha bloqués
Résine SMART Digest, non magnétique en vrac
SMART Digest
Résine SMART Digest non magnétique en vrac, tampon SMART Digest
Aucun
Protéinase K
Quantification des peptides, cartographie des peptides
Digestion des protéines
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kits de protéinase K SMART Digest™ >