Learn More
Thermo Scientific™ Plaques SPE SOLA™
Les plaques d’extraction en phase solide innovantes Thermo Scientific™SOLA™ offrent des extraits d’échantillons propres et hautement reproductibles avec un volume d’élution plus faible, qui permet une plus grande sensibilité, une meilleure fiabilité et de faire des économies.
Marque:  Thermo Scientific™ 60309-001
Code produit. 11899163
  • 303.21€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Obtenez des extraits d’échantillons propres et hautement reproductibles, à de faibles volumes d’élution grâce aux plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLA™. L’amélioration des performances se traduit par une meilleure confiance dans les résultats d’analyse et la réduction des coûts, et ce sans compromettre la facilité d’utilisation ni nécessiter le développement de méthodes complexes. Grâce à une conception innovante et unique sans fritté, les plaques de SPE SOLA garantissent des performances inégalées, notamment :
  • Des niveaux de reproductibilité plus élevés
  • Des volumes d’élution plus faibles
  • Des extraits d’une plus grande propreté
Les plaques d’extraction en phase solide SOLA donnent d’excellents taux de récupération, même avec de faibles volumes de solvants d’extraction, ce qui résulte en un analyte plus concentré et une plus grande sensibilité. Vous réaliserez également un gain de temps et des économies supplémentaires grâce à un temps de séchage des échantillons plus faible et à une réduction de la consommation de solvants.
Format de plaque à 96 puits 10 mg/2 ml
Phase inverse hydrophobe (HRP), phases de type échangeur de cations fort (SCX) et échangeur d’anions fort (SAX)
Les produits SOLA sont également disponibles en cartouche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA ; 1/boîte
Applications bioanalytiques - Rétention hydrophobe de composés neutres avec rétention complémentaire des analytes polaires. Une phase polyvalente.
HRP (polymère à phase inverse)
2 ml
10 mg
SOLA
Plaque SPE à 96 puits
Vidéos
  • Thermo Scientific - SOLA SPE cartridges and plates
    Thermo Scientific SOLA products revolutionise Solid Phase Extraction (SPE). This first fritless SPE product range provides greater reproducibility with cleaner, more consistent extracts.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific SOLA SPE cartridges and plates
    • Thermo Scientific - SOLA SPE cartridges and plates
      Thermo Scientific SOLA products revolutionise Solid Phase Extraction (SPE). This first fritless SPE product range provides greater reproducibility with cleaner, more consistent extracts.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific SOLA SPE cartridges and plates
      Nom du produit
      Thermo Scientific™ Plaques SPE SOLA™ > 10 mg/2 ml ; plaque SPE de 96 puits SOLA HRP ; 1/boîte