Learn More
Thermo Scientific™ Plaques SPE SOLAμ™
Suppriment la variabilité et permettent d’atteindre des résultats d’une grande uniformité. La grande reproductibilité des plaques SPE Thermo Scientific™ SOLAμ™ permet d’atteindre des objectifs d’échantillonnage plus élevés avec de faibles volumes d’élution.
Marque:  Thermo Scientific™ 60209-001
322.06 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15261808
  • 641.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Supprimez la variabilité et optimisez les flux de travaux de laboratoire à haut débit. Les plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLAμ™ sont conçues pour les analystes en recherche clinique et bioanalytique qui ont besoin de techniques d’extraction d’échantillons plus propres, hautement reproductibles et robustes, utilisant de très faibles volumes d’échantillons et de solvants dans les flux de travaux à haut débit. Les plaques à puits SOLAμ permettent d’atteindre cet objectif grâce à la technologie innovante unique et primée de SPE sans frittés.
Idéales pour les laboratoires de recherche clinique et bioanalytique
Les laboratoires bioanalytiques continuent leurs recherches pour identifier des médicaments plus efficaces et des formulations à action prolongée qui nécessitent des limites de quantification inférieures. Par ailleurs, ils souhaitent également tirer parti de la stratégie de remplacement, de raffinement et de réduction, ce qui entraîne un recours limité aux modèles animaux. La croissance des activités biopharmaceutiques conduit également à envisager d’autres problèmes d’analyse, comme la solvatation et la liaison non spécifique.
Répondez aux exigences de préparation d’échantillons
  • Traitement de faibles volumes d’échantillons
  • Sensibilité élevée grâce aux faibles volumes d’élution
  • Reproductibilité élevée
  • Faible taux d’échec des échantillons pour analyse
  • Simplicité d’utilisation
  • Traitement à haut débit
SOLAµ est le premier produit de micro-élution à répondre aux exigences du bioanalyste, dans un format robuste et facile d’utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plaque à 96 puits HRP 2 mg/1 ml
Applications bioanalytiques - Rétention hydrophobe de composés neutres avec rétention complémentaire des analytes polaires. Une phase polyvalente.
HRP (polymère à phase inverse)
1 ml
2 mg
SOLAµ
Plaque SPE à 96 puits