Learn More
S Murray and Co™ Forceps à ressort en acier inoxydable
Utilisez ces forceps pour des applications (petites et grandes chirurgies, post-mortem, dissections et pose de pansement). Les forceps à ressort en acier inox S Murray™ sont conformes aux exigences de la Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE avec une traçabilité complète maintenue tout au long du processus de fabrication.
Marque: S Murray and Co™ E004/01
Description
Utilisez ces forceps pour des applications (petites et grandes chirurgies, post-mortem, dissections et pose de pansement).Les forceps à ressort en acier inox S Murray™ sont conformes aux exigences de la Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE avec une traçabilité complète maintenue tout au long du processus de fabrication.
- Forceps en acier inox pour la dissection
Spécification
Forceps à ressort | |
Pour la dissection | |
Pointe striée tranchante et fine |
Acier inoxydable | |
À l’unité | |
115 mm |