Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur droit avec robinet d’arrêt NS
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05097002
Code produit. 11846124
  • 39.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Raccord cannelé mâle
  • Pour tube souple φ int. 9mm
  • Verre Duran™
  • Raccord avec robinet
  • Droit
Spécification
Spécification
Adaptateur droit avec robinet d’arrêt NS
Verre Duran
NS 19/26
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur droit avec robinet d’arrêt NS > Taille du cône : NS 19/26