Learn More
ABEBA™ Mocassins de travail noirs O2 Uni6
ABEBA™ mocassins de travail noirs O2 Uni6 en microfibre hydrofuge et résistante aux produits chimiques avec semelle extérieure en PU/TPU lavable et antidérapante.
Marque: ABEBA™ 36741/44
Description
- Hygiène, confort
- Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, O2, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Bon rembourrage
- Absorption d’énergie dans la surface du talon
- Microfibre hydrofuge résistante aux produits chimiques
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Traitement Sanitized
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
- Lavables à 30°C
Spécification
CE FR ISO20347:2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Doublure aux ions d’argent respirant | |
44 | |
Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique | |
1 paire | |
Eau |
Noir | |
Microfibre | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs | |
Mocassins | |
EN ISO 20347 : 2012 ; DIN FR 61340 | |