Learn More
Brady™ Centre de verrouillage groupé en acrylique
Artikelnummer. 11706695
Click to view available options
Comprend:
18 crochets
3 crochets
8 crochets
Packungsgröße:
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11706695
Marke: Brady™ 800117
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Use the Acrylic Group Lockout Centre for group lockout situations involving a large number of workers and equipment. Can also be used as a lock storage box. Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
  • For group lockout situations involving a large number of workers and equipment.
  • Can also be used as a lock storage box.
  • Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
  • 8 hooks for keys and 1 slot for locks.
  • Lock boxes are supplied without contents.
Spezifikation
Type de produit Dispositif central de verrouillage groupé
Alternate Part Number GROUP LOCKOUT CENTER 3 HOOKS
Couleur Rouge
Matériau Acrylique
Profondeur (impériale) 3.15 in.
Profondeur (métrique) 80 mm
Description Group Lockout Center - 3 hooks
Dimensions (P x L x H) 80 x 150 x 150 mm
À utiliser avec (application) Lockout Tagout
Hauteur (impériale) 7.68 in.
Hauteur (métrique) 150 mm
Comprend 3 crochets
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 5.91 in.
Largeur (métrique) 150 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt