Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches SPE SOLA™
Code produit. 11879163 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Cartouche SPE SOLA HRP
Cartouche SPE SOLA HRP, 30 mg/3 ml
Cartouche SPE SOLA SAX
Cartouche SPE SOLA SAX 30 mg/3 ml
Cartouche SPE SOLA SCX
Cartouche SPE SOLA SCX 30 mg/3 ml
Cartouche SPE SOLA WAX
Cartouche SPE SOLA WAX 30 mg/3 ml
Cartouche SPE SOLA WCX
Cartouche SPE SOLA WCX 30 mg/3 ml
Adsorbant:
HRP (polymère à phase inverse)
Échangeur de cations faible en mode mixte, polymère
Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère
Échangeur d’anions faibles en mode mixte, polymère
Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère
Conditionnement:
100 pièces
Pack de 50
Code produit. 11879163
Marque: Thermo Scientific™ 60109001
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Obtenez une meilleure reproductibilité avec des extraits plus cohérents par rapport aux produits de SPE classiques, d’élimination des phospholipides et de précipitation des protéines.
Développez votre productivité en laboratoire. Les cartouches SPE Thermo Scientific™ SOLA™ créent une véritable révolution dans l’extraction en phase solide (SPE). Cette première gamme de produits de SPE sans fritté permet d’augmenter le débit d’analyse d’échantillons au sein des laboratoires d’analyses biologiques exigeant de faibles volumes d’élution combinés à une meilleure reproductibilité, à des taux de défaillance limités et à des extraits plus propres, afin d’obtenir une meilleure productivité.
Les produits SOLA sont disponibles dans un format de cartouche 10 mg/1 ml. Ils fournissent des extraits d’échantillon reproductibles, propres et homogènes pour la bio-analyse en utilisant la technologie primée unique d’extraction en phase solide (SPE) sans fritté. L’amélioration des performances des cartouches SOLA se traduit par une meilleure confiance dans les résultats d’analyse et la réduction des coûts, sans compromettre la facilité d’utilisation ni nécessiter le développement de méthodes complexes.
Les cartouches SOLA présentent des performances inégalées par rapport aux produits de SPE classiques, d’élimination des phospholipides et de précipitation des protéines.
Quels sont les avantages des cartouches SOLA pour vos analyses ?
  • Des niveaux de reproductibilité plus élevés
  • Des niveaux de propreté des extraits plus élevés
  • Des exigences réduites en termes de solvants
  • Confiance dans les résultats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 1 ml
Description Cartouche SPE SOLA HRP
Poids du lit 10 mg
À utiliser avec (application) Applications bioanalytiques - Rétention hydrophobe de composés neutres avec rétention complémentaire des analytes polaires. Une phase polyvalente.
Gamme de produits SOLA
Adsorbant HRP (polymère à phase inverse)
Type Cartouche SPE
Volume (métrique) du puits 1 ml