missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMAD3(phospho S208) & SMAD3 Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™
Antibody Pair
Marque: Abnova DP0012.1Set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This protein phosphorylation antibody pair set comes with two antibodies, one against the SMAD3 protein, and the other against the specific S208 phosphorylated site of SMAD3 for use in in situ Proximity Ligation Assay.Spécification
SMAD3 | |
Unconjugated | |
DKFZp586N0721/DKFZp686J10186/HSPC193/HsT17436/JV15-2/MADH3/MGC60396 | |
1 Set | |
Primary | |
Antibody pair set content: 1. Phospho-SMAD3 S208 rabbit polyclonal antibody (20 ul) In PBS (0.09% (w/v) sodium azide) 2. SMAD3 mouse monoclonal antibody (40 ug) In 1x PBS, pH 7.2 *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols. | |
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use. |
In situ PLA | |
SMAD family member 3 | |
SMAD3 | |
RUO | |
4088 | |
Human | |
Ab Pair |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
SMAD3(phospho S208) & SMAD3 Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™ > 1 Set; Unconjugated
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu