Learn More
Masterflex™ Raccord Luer mâle en nylon
Raccord Luer mâle stérilisable disponible configuré avec une variété d’options d’ajustement. Le raccord Luer mâle en nylon Cole-Parmer™ a une bonne résistance chimique.
Marque:  Masterflex™ 45505-26
Code produit. 15279166
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Bonne résistance chimique
  • Température max.455°F (235°C)
  • Stérilisation en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Spécification
Nylon
Relie un raccord Luer-Lock mâle à un raccord cannelé de 1/8 po
25/boîte
Raccord Luer mâle
Nom du produit
Masterflex™ Raccord Luer mâle en nylon > S’adapte à la tubulure : Luer mâle x raccord cannelé 1/8 po.