Learn More
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA)
Thermo Fisher Scientific offers bright conjugates of wheat germ agglutinin (WGA) and Alexa Fluor, Alexa Fluor Plus, and other dyes. Fluorescent WGA conjugates bind to carbohydrates and are used for various cell biology applications such as plasma membrane labeling and cell painting assays.
Marque:  Invitrogen™ W11261
437.35 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11570806
  • 656.00€ / 5mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Cell Painting
Wheat germ
Alexa Fluor 488
Native
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Wheat germ
Heterodimer
Agglutinin
See Certificate of Analysis
N-acetylglucosamine and N-acetylneuraminic acid (sialic acid) residues
5 mg
Wheat Germ Agglutinin, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
Wheat
None
Room Temperature
Lectins
Lyophilized
Alexa Fluor™
Fluorescent lectins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3029765 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/11/2024 Catalog NumberW11261
Numéro de lot2789912 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/07/2024 Catalog NumberW11261
Numéro de lot2789911 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/05/2024 Catalog NumberW11261
Numéro de lot2789910 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/01/2024 Catalog NumberW11261
Numéro de lot2540896 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2023 Catalog NumberW11261
Nom du produit
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA) > Alexa Fluor™ 488
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.