Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de trypsine/protéase Lys-C Pierce™, qualité MS
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade est un mélange sérine endoprotéinase de classe spectrométrie de masse (MS) de la trypsine et LysC qui peut être utilisé pour la digestion simultanée des protéines pour une digestion plus efficace qu’avec la trypsine seule.
Marque:  Thermo Scientific™ 90057
97.85 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13464189
  • 105.00€ / 5 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La caractérisation, l’identification et la quantification des protéines par MS commencent par une digestion efficace et reproductible des protéines. Les protéases spécifiques à une séquence sont utilisées pour cliver les protéines en fragments plus petits ou peptides. La trypsine est la protéase de choix pour la digestion des protéines. Cependant, la digestion séparée ou séquentielle avec des protéases alternatives peut améliorer la couverture des séquences de protéines individuelles, ou générer des séquences peptidiques uniques pour différentes applications MS.
La protéase de la trypsine Pierce, de qualité MS, est une protéase à sérine dérivée d’extraits pancréatiques porcins. L’enzyme est traitée au TPCK afin d’éliminer l’activité chymotryptique et méthylée et ainsi améliorer la stabilité lors de la digestion des protéines. Cette trypsine modifiée de niveau spectrométrie de masse est ensuite de nouveau purifiée, lyophilisée dans des flacons en verre et conditionnée dans des formats de remplissage pratiques de 5 x 20 μg, 5 x 100 μg et 1 mg.
Points clés :
  • Une sélectivité exceptionnelle – clivage du côté carboxyle des résidus de lysine et d’arginine avec une spécificité supérieure à 95 %
  • Pureté élevée – aucune activité de chymotrypsine détectable
  • Stabilité améliorée – modifiée et lyophilisée pour une activité autolytique réduite
  • Économique – disponible dans des formats de remplissage plus importants qui sont plus rentables
Recommandées dans les cas suivants :
  • Digestion en gel des protéines à partir de gels 1–D ou 2–D
  • Digestion tryptique en solution des protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Spectromètre de masse
Pierce™
Les produits sont expédiés avec de la glace.
Peptide
Digestion des protéines
MS
Protéase de trypsine
À la réception, conserver à -20°C dans un congélateur sans dégivrage. Les produits sont livrés avec de la glace.
Échantillons de protéines, lysat cellulaire
Spectrométrie de masse
5 x 20 μg
Poudre lyophilisée
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZL402524 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number90057
Numéro de lotZH394014 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/08/2024 Catalog Number90057
Numéro de lotZD393195 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/04/2024 Catalog Number90057
Numéro de lotZB390470 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/03/2024 Catalog Number90057
Numéro de lotZA384954 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2024 Catalog Number90057
Nom du produit
Thermo Scientific™ Mélange de trypsine/protéase Lys-C Pierce™, qualité MS > Protéase de la trypsine, qualité MS ; 5 x 20 μg