Learn More
Trenbolone Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen PA175009
574.69 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
PA1-75009 specifically detects 17 alpha Trenbolone. PA1-75009 has been successfully used in ELISA applications. The PA1-75009 immunogen is 17a-Trenbolone(3)-BTG.
Trenbolone Polyclonal antibody specifically detects Trenbolone in Chemical samples. It is validated for ELISA.
Spécification
Trenbolone | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
17-beta-Trenbolone; 17beta-Trenbolone; C18H22O2; Trenbolonum; Trienbolone | |
17a-Trenbolone(3)-BTG | |
1 mg | |
Primary | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid | |
Chemical |
ELISA | |
9.59 mg/mL | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
Sheep | |
purified | |
RUO | |
Chemical | |
Antibody | |
IgG |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Nouvelle offre Économisez maintenant