Learn More
Applied Biosystems™ Systèmes de PCR ProFlex™, 96 puits
Les systèmes de PCR ProFlex sont les derniers-nés des thermocycleurs Applied Biosystems ; ils offrent la fiabilité et les performances que vous pouvez attendre des instruments Applied Biosystems. En combinant une extension de garantie à l’achat de votre instrument, vous prolongez la durée de vie de votre investissement et bénéficiez de l’assistance dont vous avez besoin pour maintenir votre les performances optimales de votre instrument.
Marque: Applied Biosystems™ 4484075
8141.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-16
Utilisez le code promo "24070" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Blocs interchangeables
Si vos besoins de recherche changent à l’avenir, ou si vous partagez le système avec une personne nécessitant un format différent, il suffit de retirer le bloc 96 puits de la partie supérieure de l’instrument et de le remplacer par un autre type de bloc. Cette étape prend généralement moins de 15 secondes et ne nécessite aucun outil ni kit.
Connectivité à l’application mobile
Vous est-il déjà arrivé de configurer toutes vos réactions PCR pour découvrir que le thermocycleur est déjà utilisé ? Vérifiez sa disponibilité grâce à une application mobile avant d’arriver au laboratoire. Téléchargez également des fichiers de rapport expérimentaux, recevez des alertes et bien plus encore !
Modes de simulation
Le système de PCR ProFlex™ est équipé de modes de simulation qui imitent la vitesse de montée de votre ancien thermocycleur. Les modes de simulation sont disponibles pour les systèmes MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad™ MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems™ 9700, Applied Biosystems™ 9600, et Applied Biosystems™ Veriti™.
Blocs VeriFlex™ : Fonctionnalité PCR améliorée
Les blocs VeriFlex sont contrôlés par plusieurs éléments Peltier (6 éléments Peltier séparés par module de 96 puits). Cela vous confère un contrôle absolu de votre bloc pour réaliser des expériences d’optimisation précises, “plus efficaces qu’un gradient”, et pour appliquer plusieurs conditions de réaction en même temps pour des incubations précises et d’autres flux de tâches non PCR.
Commandes à écran tactile de 8,4 po
L’interface à écran tactile simple et intuitive facilite la programmation et réduit la durée nécessaire à se former soi-même et les autres à l’utilisation du système.
- d’échanger le bloc à 96 puits de 0,2 ml avec un autre type de bloc en cas d’évolution de vos besoins de débit
- d’accéder au système à distance (et de manière pratique) via une application mobile
- de programmer l’instrument en quelques secondes via une interface à écran tactile simple d’utilisation
- de simuler votre ancien instrument avec les modes de simulation thermique
- d’optimiser rapidement et efficacement votre PCR avec des blocs VeriFlex™ plus efficaces qu’un gradient
Spécification
Interchangeable | |
Compatible avec le haut débit | |
Rapide, standard | |
96 puits, 0,2 ml | |
Écran tactile TFT LCD couleur de 8,4 pouces | |
Garantie limitée | |
PCR | |
USB, WiFi, Cloud, Ethernet | |
1 instrument | |
18,8 kg (41 lb.) |
± 0,25°C (35°C à 99,9°C) | |
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) | |
56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in) | |
100 à 240 V | |
Thermocycleur | |
0°C à 100°C | |
Redémarrage automatique (après les coupures de courant), protection contre la réécriture des programmes | |
6°C/s (bloc), 4,4°C/s (échantillon) | |
USB et embarqué | |
Bloc VeriFlex 6 zones à 96 puits |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Applied Biosystems Introducing the new ProFlex PCR system
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
14Heures
12Minutes
57Secondes
16Nouvelle offre Acheter maintenant -
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Jours
7Heures
12Minutes
57Secondes
16Nouvelle offre Économisez maintenant