Learn More
Thermo Scientific™ Solution de substrat pour ELISA 1-Step™ Ultra TMB
Substrats de péroxydase de raifort (HRP) pour ELISA qui passent du bleu au jaune lors de l’ajout d’une solution d’arrêt à l’acide sulfurique ou phosphorique.
Marque:  Thermo Scientific™ 34028
260.30 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10647894
  • 280.00€ / 250mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Substrat ELISA
Colorimétrique
Ultra TMB-ELISA Substrate
HRP (peroxydase de raifort)
Température ambiante
250 ml
1-Step™
substrat chimique
Stockage : Dès réception, stocker à 4°C, à l’abri de l’humidité. Le produit est expédié à température ambiante.
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotAA4536041 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number34028
Numéro de lotAA4536041 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number34028
Numéro de lotZI4228571 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number34028
Numéro de lotZG4206781 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number34028
Numéro de lotZE4172381 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/05/2024 Catalog Number34028
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.
    Code promotionnel: 25977
    Expire2025-05-31
    Jours
    44
    Heures
    14
    Minutes
    6
    Secondes
    58
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Solution de substrat pour ELISA 1-Step™ Ultra TMB > 250 ml