Learn More
Thermo Scientific™ Guanidine-HCl
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
La guanidine-HCl Thermo Scientific™ Pierce est un chlorhydrate de guanidine pur et cristallin, un dénaturant pour de nombreuses applications de recherche sur les protéines.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
- Le guanidine·HCl (qualité Sequanal) est un dénaturant hautement purifié et prêt à l’emploi
- Exempt de matériaux absorbant les UV dans la gamme de 225 à 300 nm
- Spectre de seuil UV net avec A260 inférieur à 0,03
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 20 à 25°C. |
| Forme | Poudre |
| Type de réactif | Chaotrope, dénaturant |
| Quantité | 500 g |
| Type de produit | Chlorhydrate de guanidine |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Guanidine Hydrochloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Guanidine hydrochloride