Learn More
Masterflex™ Raccord Luer mâle en nylon
Raccord Luer mâle stérilisable disponible configuré avec une variété d’options d’ajustement. Le raccord Luer mâle en nylon Cole-Parmer™ a une bonne résistance chimique.
Marque:  Masterflex™ 45505-33
Code produit. 15371171
  • 18.40€ / 25 pièces
Expédition estimée: 23-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bonne résistance chimique
  • Température max.455°F (235°C)
  • Stérilisation en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Spécification
Nylon
S’adapte au raccord Luer mâle avec anneau de verrouillage intégré avec raccord cannelé à grand alésage de 1/8 po
25/boîte
Raccord Luer mâle
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Masterflex™ Raccord Luer mâle en nylon > S’adapte au raccord Luer mâle avec anneau de verrouillage intégré avec raccord cannelé à grand alésage de 1/8 po