Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Starter Packages
Mesurez simultanément la fluorescence et réduisez la variabilité du dosage grâce aux kits de démarrage Qubit Flex NGS et Flex Quantitation, qui offrent une quantification très précise de l’ADN, de l’ARN, du microARN et des protéines à l’aide du fluoromètre Qubit Flex.
Marque:  Invitrogen™ Q45894
5236.40 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24108" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16498283
  • 6890.00€ / 1 pièce
Prenez soin de vos progrès
Utilisez le code promo 24108 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 25-06-2025
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
1 à 20 µl
LED bleue (max 460–480 nm), LED rouge (max 620–640 nm)
Kit de démarrage de quantification
1 kit
Fluorimètre Qubit™ Flex, cordon d’alimentation Qubit™ Flex, clé Wi-Fi, barrettes de tubes de dosage Qubit™ Flex et kits de dosage Qubit™
Qubit™
Quantification de l’ADN, quantification de l’ARN, quantification des micro-ARN, évaluation quantitative des protéines
Vidéos
  • Play Video
    Play
    Mute
    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 1:02
    Loaded: 0%
    Progress: 0%
    Stream TypeLIVE
    Remaining Time -1:02
    Fullscreen
    Share
    Close
    Share Video:
    Invitrogen Qubit Flex Fluorometer - Expand your nucleic acid quantification throughput
  • Play Video
    Play
    Mute
    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:00
    Loaded: 0%
    Progress: 0%
    Stream TypeLIVE
    Remaining Time -0:00
    Fullscreen
    Share
    Close
    Share Video:
    Invitrogen Qubit Flex Fluorometer demonstration
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Accessoires et services
Accessoires facultatif
Afficher plus Afficher moins
Promotions
Promotions
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Des économies exclusives pour aider votre recherche à prospérer.
    Code promotionnel: 24108
    Expire2025-06-27
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Qubit™ Flex Starter Packages > Qubit™ Flex Quantitation Starter Kit