Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage d’ADNdb BR Qubit™
Code produit. 10625443
Click to view available options
Quantité:
100 dosages
500 dosages
Doser:
Quantification de l’ADNdb, haute sensibilité
Quantification de l’ADNdb, large plage
Plage de quantification:
0,1 à 120 ng
4 à 2000 ng
Conditionnement:
1 kit
100 assays
500 assays
Code produit. 10625443
Marque: Invitrogen™ Q32850
Includes
BR Assay Kit
Requires
Fluorimètre Qubit 1,0 ou 2,0 ou autre fluorimètre et tubes pour PCR à paroi mince de 500 μl
Pour une détection hautement sélective de l’ADNdb sur l’ARN, même en présence de contaminants. Les kits de dosage d’ADNdb Qubit sont précis pour des concentrations de 10 pg /ul à 100 ng / ul et de 100 pg / ul à 1 000 ng / ul, respectivement.
Réalisez une quantification exacte et précise de l’ADNdb avec les kits de dosage de l’ADNdb Qubit HS (haute sensibilité) et de l’ADNdb Qubit BR (large gamme). Ces kits de quantification de l’ADNdb permettent une détection rapide et sélective des échantillons d’ADN à faible abondance et abondance élevée, et peuvent distinguer l’ADNdb de l’ADNsb, l’ARN, des protéines et des nucléotides libres. Les contaminants, tels que les sels, les solvants ou les détergents, sont bien tolérés.
Les kits de dosage d’ADNdb HS et BR Qubit sont conçus pour être utilisés avec les fluoromètres Qubit. Les dosages sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin (ADNdb) par rapport à l’ADN simple brin (ADNsb), l’ARN, les protéines et les nucléotides libres. Tous les kits comprennent un réactif de dosage concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ADN pré-dilués. Il suffit de diluer le réactif à l’aide du tampon fourni, d’ajouter votre échantillon (tout volume compris entre 1 µl et 20 µl est acceptable) et de lire la concentration à l’aide d’un fluoromètre Qubit.
Kit de dosage d’ADNdb HS Qubit
Lorsque le kit de dosage de l’ADNdb Qubit HS (haute sensibilité) est utilisé avec le fluoromètre Qubit, il offre une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ADN sensibles. Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 0,005 à 120 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 0,1 à 120 ng.
Kit de dosage d’ADNdb BR Qubit
Lorsque le kit de dosage d’ADNdb BR Qubit (large plage) est utilisé avec un fluoromètre Qubit, il offre une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ADN. Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 0,2 à 2 000 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 4 à 2 000 ng.
Notes
• Les kits de dosage de l’ADNdb Qubit HS et BR peuvent être utilisés avec n’importe quel fluoromètre Qubit
• À utiliser avec des tubes PCR de 0,5 ml transparents à paroi fine (n° de réf. Q32856) pour le fluoromètre Qubit 4 et 8 barrettes de tubes de 200 µl (réf. Q33252) pour le fluoromètre Qubit Flex
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser Quantification de l’ADNdb, large plage
Méthode de détection Fluorescence
Excitation / émission 510/527
À utiliser avec (équipement) Fluorimètre Qubit
Nbre de réactions 100 réactions
Plage de quantification 4 à 2000 ng
Gamme de produits Qubit
Quantité 100 dosages