Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage de protéines et de protéines à plage large (BR) Qubit™
Obtenez une détection sensible des protéines et une faible variation entre les protéines, avec les kits de dosage Qubit Protein et Protein BR pour les dosages de quantification protéiquepar fluorescence.
Marque:  Invitrogen™ Q33212
394.25 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10788713
  • 415.00€ / 1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Requires : Fluoromètre Qubit 1.0 ou 2.0 ou tout autre fluoromètre et tubes pour PCR à paroi fine de 500 μl
Description
Description
Quantifiez les protéines rapidement et avec précision grâce à deux kits uniques de quantification des protéines Qubit : le dosage protéique Qubit, qui quantifie 12,5 μg/ml à 5 mg/ml de protéines et le kit de dosage protéique BR Qubit, qui quantifie 0,1 à 20 mg/ml de protéines. Les deux dosages sont compatibles avec de nombreux contaminants courants, réduisant les réactifs, les sels et les acides nucléiques. Le kit de dosage protéique BR tolère également les détergents.
Kit de dosage de protéines Qubit
Le kit de dosage de protéines Qubit est spécialement conçu pour une utilisation avec n’importe quel fluoromètre Qubit. En utilisant entre 1 et 20 µl d’échantillon, ce dosage peut quantifier des échantillons allant de 12,5 µg⁄ml à 5 mg⁄ml et afficher de faibles variations entre les protéines.
Le kit de dosage de protéines Qubit est très sélectif pour les protéines, il est aussi extrêmement précis en présence d’agents réducteurs mais pas en présence de grandes quantités de détergent. Les contaminants courants, tels que les agents réducteurs (p. ex. DTT, β-mercaptoéthanol), sels, nucléotides libres, amino-acides, solvants et ADN (mais pas les détergents), sont bien tolérés dans le dosage. De légères modifications de protocole sont nécessaires pour d’autres contaminants.
Le kit comprend un réactif de dosage concentré, un tampon de dilution et des étalons de BSA prédilués. Il suffit de diluer le réactif à l’aide du tampon fourni, de l’ajouter à l’échantillon (tout volume entre 1 µl et 20 µl est acceptable) et de lire la concentration.
Quel produit choisir pour la quantification fluorimétrique des protéines ?
• 1 à 20 échantillons : utilisez ce kit de dosage de protéines Qubit avec le fluoromètre Qubit
• 20 à 2 000 échantillons : utilisez le kit de dosage de protéines Quant-iT avec un lecteur de microplaques
Kit de dosage de protéines BR Qubit
Le kit de dosage de protéines BR Qubit fournit une méthode rapide, facile et fiable pour déterminer la concentration de protéines purifiées, de lysats, de sérum, de plasma ou de mélanges protéiques complexes à l’aide d’un fluoromètre Qubit 4. Ce kit de protéines peut fournir une quantification précise des protéines sur un large éventail (0,1 à 20 mg/ml), permettant à la plupart des échantillons d’être utilisés purs (non dilués) et éliminant les étapes de travail au jugé et de dilution qui accompagnent les méthodes traditionnelles de quantification des protéines. Le dosage est compatible avec de nombreux contaminants courants, tels que les détergents, les réactifs réducteurs (p. ex. DTT, β-mercaptoéthanol), les sels et les acides nucléiques.
Les principales caractéristiques du kit de dosage de protéines BR Qubit comprennent :
Large plage dynamique : de 0,1 à 20 mg/ml, mesure des échantillons sans dilution
Courbe standard en deux points : élimine la longue préparation standard
Détermination automatique de la concentration : reçoit la concentration protéique instantanément ; aucun besoin de calculs hors ligne
Compatible : avec précision en présence de réactifs réducteurs, détergents et autres composants tampons courants
Le kit de dosage de protéines BR Qubit est livré avec deux références d’étalonnage, le tampon de dosage de protéines BR et le réactif de dosage de protéines BR. Ajoutez simplement 150 à 160 µl de tampon de dosage de protéines BR à 10 ou 20 µl de votre échantillon, puis 30 µl de réactif de dosage de protéines BR. Incubez pendant 10 minutes à température ambiante. Insérez ensuite l’échantillon dans un instrument Qubit 4 et lisez la concentration.
Remarques
• Le kit de dosage de protéines Qubit peut être utilisé avec les fluoromètres Qubit 1.0, Qubit 2.0, Qubit 3 et Qubit 4
• Le kit de dosage Qubit Protein BR est un dosage basé sur la fluorescence destiné à être utilisé uniquement avec le fluoromètre Qubit 4
• Les tubes PCR transparents à parois fines de 500 µl (Réf. n° Q32856) sont nécessaires mais ne sont pas inclus dans les kits de dosage de protéines et de dosage BR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Qubit Protein Assay
Qubit™
500 réactions
12,5 µg/ml à 5 mg/ml
Température ambiante
Fluorescence
Dosage quantitatif des protéines
Fluorimètre Qubit, lecteur de microplaques
500 dosages