Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage d’ADNsb Qubit™
Quantifiez facilement et rapidement les oligonucléotides ou l’ADN long grâce au kit d’analyse d’ADNsb Qubit, qui s’utilise avec un fluoromètre Qubit et d’autres fluoromètres ou lecteurs de plaques. Les contaminants courants tels que les sels, les solvants, les détergents et les protéines sont bien tolérés avec ce dosage.
Marque:  Invitrogen™ Q10212
106.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10387943
  • 159.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Requires : Fluoromètre Qubit 1.0 ou 2.0 ou tout autre fluoromètre et tubes pour PCR à paroi fine de 500 μl
Description
Description
Le kit de dosage de l’ADNsb Qubit est spécifiquement conçu pour être utilisé avec le fluoromètre Qubit, mais il peut également être utilisé avec n’importe quel fluoromètre ou lecteur de microplaques par fluorescence. Le kit ADNsb Qubit™ est idéal pour l’analyse quantitative de l’ADN simple brin ou des oligonucléotides. Il n’est toutefois pas spécifique à l’ADN simple brin. Ce kit de dosage est également capable de détecter l’ADN double brin et l’ARN, mais il ne détectera pas les nucléotides ou les protéines contaminant(e)s. Le dosage est conçu pour être précis dans des concentrations initiales des échantillons allant de 50 pg / µl à 200 ng / µl, pour une plage d’essai comprise entre 1 et 200 ng. Le kit comprend un réactif d’essai concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ADN prédilués. Diluer simplement le réactif à l’aide du tampon fourni, ajouter votre échantillon (tout volume compris entre 1 µl et 20 µl est acceptable), puis lire la concentration à l’aide du fluoromètre Qubit. Les contaminants courants tels que les sels, les nucléotides libres, les solvants, les détergents ou les protéines sont bien tolérés lors du dosage.
Quel produit choisir pour une quantification de l’ADNsb ?
  • Pour 1 à 20 échantillons : utilisez ce kit de dosage d’ADNsb Qubit avec le fluoromètre Qubit
  • Pour 20 à 2 000 échantillons : utilisez le kit de dosage d’ADNsb Quant-iT OliGreen avec lecteur de microplaques
Remarques :
1. Tous les kits de dosage Qubit peuvent être utilisés avec les fluoromètres Qubit 1.0, Qubit 2.0, Qubit 3 et Qubit 4.
2. Tubes de PCR 500 µl à paroi fine sont requis mais ne sont pas inclus.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Quantification de l’ADNsb
500/525
0,2 à 240 ng
1 kit
Fluorescence
Fluorimètre Qubit
Qubit
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de dosage d’ADNsb Qubit™ > 1 kit