Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage d’ADNdb BR Qubit™
GREENER_CHOICE
Pour une détection hautement sélective de l’ADNdb sur l’ARN, même en présence de contaminants. Les kits de dosage d’ADNdb Qubit sont précis pour des concentrations de 10 pg /ul à 100 ng / ul et de 100 pg / ul à 1 000 ng / ul, respectivement.
Marque:  Invitrogen™ Q32851
100.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10606433
  • 150.00€ / 100 assays
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Includes: HS Assay Kit
Requires : Fluorimètre Qubit 1,0 ou 2,0 ou autre fluorimètre et tubes pour PCR à paroi mince de 500 μl
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Quantification de l’ADNdb, haute sensibilité
510/527
100 réactions
Qubit
Température ambiante
Fluorescence
Fluorimètre Qubit
0,1 à 120 ng
100 assays
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3070454 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2024 Catalog NumberQ32851,Q32851_LITL18 PROMO
Numéro de lot2989151 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/09/2024 Catalog NumberQ32851,Q32851_LITL18 PROMO
Numéro de lot2935439 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/07/2024 Catalog NumberQ32851,Q32851_LITL18 PROMO
Numéro de lot2896558 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/05/2024 Catalog NumberQ32851,Q32851_LITL18 PROMO
Numéro de lot2856050 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2024 Catalog NumberQ32851,Q32851_LITL18 PROMO
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de dosage d’ADNdb BR Qubit™ > Quantité : 1 kit