Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage d’ADNdb BR Qubit™
Pour une détection hautement sélective de l’ADNdb sur l’ARN, même en présence de contaminants. Les kits de dosage d’ADNdb Qubit sont précis pour des concentrations de 10 pg /ul à 100 ng / ul et de 100 pg / ul à 1 000 ng / ul, respectivement.
Marque: Invitrogen™ Q32853
322.68 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Includes: BR Assay Kit
Requires : Fluorimètre Qubit 1,0 ou 2,0 ou autre fluorimètre et tubes pour PCR à paroi mince de 500 μl
Description
Réalisez une quantification exacte et précise de l’ADNdb avec les kits de dosage de l’ADNdb Qubit HS (haute sensibilité) et de l’ADNdb Qubit BR (large gamme). Ces kits de quantification de l’ADNdb permettent une détection rapide et sélective des échantillons d’ADN à faible abondance et abondance élevée, et peuvent distinguer l’ADNdb de l’ADNsb, l’ARN, des protéines et des nucléotides libres. Les contaminants, tels que les sels, les solvants ou les détergents, sont bien tolérés.
Les kits de dosage d’ADNdb HS et BR Qubit sont conçus pour être utilisés avec les fluoromètres Qubit. Les dosages sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin (ADNdb) par rapport à l’ADN simple brin (ADNsb), l’ARN, les protéines et les nucléotides libres. Tous les kits comprennent un réactif de dosage concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ADN pré-dilués. Il suffit de diluer le réactif à l’aide du tampon fourni, d’ajouter votre échantillon (tout volume compris entre 1 µl et 20 µl est acceptable) et de lire la concentration à l’aide d’un fluoromètre Qubit.Kit de dosage d’ADNdb HS Qubit
Lorsque le kit de dosage de l’ADNdb Qubit HS (haute sensibilité) est utilisé avec le fluoromètre Qubit, il offre une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ADN sensibles. Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 0,005 à 120 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 0,1 à 120 ng.
Kit de dosage d’ADNdb BR Qubit
Lorsque le kit de dosage d’ADNdb BR Qubit (large plage) est utilisé avec un fluoromètre Qubit, il offre une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ADN. Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 0,2 à 2 000 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 4 à 2 000 ng.
Notes
• Les kits de dosage de l’ADNdb Qubit HS et BR peuvent être utilisés avec n’importe quel fluoromètre Qubit
• À utiliser avec des tubes PCR de 0,5 ml transparents à paroi fine (n° de réf. Q32856) pour le fluoromètre Qubit 4 et 8 barrettes de tubes de 200 µl (réf. Q33252) pour le fluoromètre Qubit Flex
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Quantification de l’ADNdb, large plage | |
510/527 | |
500 réactions | |
Qubit | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Fluorimètre Qubit | |
4 à 2000 ng | |
500 assays |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28