Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage de microARN Qubit™
Obtenez une quantification précise des miARN, même en présence d’ARNr, d’ARNm de grande taille ou de contaminants, grâce au kit de dosage des micro-ARN Qubit, qui offre des formats de 100 et 500 dosages.
Marque: Invitrogen™ Q32880
105.33 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Obtenez une quantification précise et exacte des petits ARN (∼ 20 nucléotides ou paires de bases) avec les kits de dosage de miARN (microARN) Qubit. Ces kits de quantification de miARN permettent une détection rapide de tous les types de petits ARN, y compris les microARN et les siARN, et à la fois les ARN simple brin et double brin. Le dosage est hautement sélectif en faveur des petits ARN par rapport aux ARNr ou aux grands ARNm et peut tolérer des contaminants tels que les sels, les solvants ou les détergents.
Lorsque le kit de dosage de miARN Qubit est utilisé avec le fluoromètre Qubit, il offre une méthode exacte et sélective pour quantifier les échantillons de microARN. Ce dosage est hautement sélectif pour le miARN par rapport à l’ARNr ou à l’ARNm de grande taille (> 1 000 bp). Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons de miARN de 0,025 à 150 ng/µl en fonction du volume de l’échantillon, ce qui donne une plage de détection de 0,5 − 150 ng.Le kit de dosage de micro-ARN Qubit comprend un réactif de dosage concentré, un tampon de dilution et des étalons de micro-ARN pré-dilués. Diluer simplement le réactif à l’aide du tampon fourni, ajouter votre échantillon (tout volume entre 1 µl et 20 µl est acceptable) puis lire la concentration à l’aide du fluorimètre Qubit.
Notes
• À utiliser avec des tubes PCR de 0,5 ml transparents à paroi fine (n° de réf. Q32856) pour le fluoromètre Qubit 4 et 8 barrettes de tubes de 200 µl (n° cat. Q33252) pour le fluorimètre Qubit Flex
Spécification
Fluorescence | |
Quantification de micro-ARN | |
Qubit | |
100 assays | |
498/518 |
Fluoromètre Qubit | |
100 réactions | |
Kit de dosage de micro-ARN | |
Température ambiante |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
3071393 | Certificat d’analyse | 11/01/2025 | Q32880_LITL18 PROMO,Q32880 |
2831268 | Certificat d’analyse | 23/01/2024 | Q32880_LITL18 PROMO,Q32880 |
2714493 | Certificat d’analyse | 30/08/2023 | Q32880_LITL18 PROMO,Q32880 |
2550812 | Certificat d’analyse | 26/01/2023 | Q32880_LITL18 PROMO,Q32880 |
2521013 | Certificat d’analyse | 09/08/2022 | Q32880_LITL18 PROMO,Q32880 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Jours
1Heures
9Minutes
4Secondes
59Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
8Heures
9Minutes
4Secondes
59