Learn More
Invitrogen™ Tubes de dosage Qubit™
À utiliser avec le fluoromètre Qubit 2.0.
Marque: Invitrogen™ Q32856
95.76 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les tubes de dosage Qubit sont des tubes en polypropylène à parois fines de 500 µl à utiliser avec le fluoromètre Qubit.
- 500 tubes par emballage.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Qubit™ | |
Température ambiante | |
500 tubes |
Conserver à température ambiante. | |
Tube de dosage | |
Fluorimètre Qubit |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
I3414Q | Certificat d’analyse | 11/01/2025 | Q32856_LITL18 PROMO,Q32856 |
I3414 | Certificat d’analyse | 11/01/2025 | Q32856_LITL18 PROMO,Q32856 |
I3814Q | Certificat d’analyse | 21/11/2024 | Q32856_LITL18 PROMO,Q32856 |
I3814 | Certificat d’analyse | 21/11/2024 | Q32856_LITL18 PROMO,Q32856 |
I3714Q | Certificat d’analyse | 21/11/2024 | Q32856_LITL18 PROMO,Q32856 |