Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage de microARN Qubit™
Obtenez une quantification précise des miARN, même en présence d’ARNr, d’ARNm de grande taille ou de contaminants, grâce au kit de dosage des micro-ARN Qubit, qui offre des formats de 100 et 500 dosages.
Marque:  Invitrogen™ Q32881
306.01 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15401563
  • 459.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Obtenez une quantification précise et exacte des petits ARN (∼ 20 nucléotides ou paires de bases) avec les kits de dosage de miARN (microARN) Qubit. Ces kits de quantification de miARN permettent une détection rapide de tous les types de petits ARN, y compris les microARN et les siARN, et à la fois les ARN simple brin et double brin. Le dosage est hautement sélectif en faveur des petits ARN par rapport aux ARNr ou aux grands ARNm et peut tolérer des contaminants tels que les sels, les solvants ou les détergents.
Lorsque le kit de dosage de micro-ARN Qubit est utilisé avec le fluoromètre Qubit, il offre une méthode exacte et sélective pour quantifier les échantillons de micro-ARN. Ce dosage est hautement sélectif pour le micro-ARN par rapport à l’ARNr ou à l’ARNm de grande taille (> 1 000 bp). Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons de micro-ARN de 0,025 à 150 ng/µl en fonction du volume de l’échantillon, ce qui donne une plage de détection de 0,5 à 150 ng.
Le kit de dosage de micro-ARN Qubit comprend un réactif de dosage concentré, un tampon de dilution et des étalons de micro-ARN pré-dilués. Il suffit de diluer le réactif à l’aide du tampon fourni, de l’ajouter à votre échantillon (tout volume entre 1 µl et 20 µl est acceptable), puis de lire la concentration à l’aide du fluoromètre Qubit.
Notes
• À utiliser avec des tubes PCR de 0,5 ml transparents et à paroi fine (Référence Q32856) pour le fluoromètre Qubit 4 et 8 barrettes de tubes de 200 µl (réf. Q33252) pour le fluoromètre Qubit Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fluorescence
Quantification de micro-ARN
Qubit
500 assays
498/518
Fluoromètre Qubit
500 réactions
Kit de dosage de micro-ARN
Température ambiante
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3050048 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/10/2024 Catalog NumberQ32881
Numéro de lot2872000 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/03/2024 Catalog NumberQ32881
Numéro de lot2566191 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/07/2023 Catalog NumberQ32881
Numéro de lot2507896 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2022 Catalog NumberQ32881
Numéro de lot2486582 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/05/2022 Catalog NumberQ32881
Nom du produit
Invitrogen™ Kits de dosage de microARN Qubit™ > 500 dosages