Learn More
Fisherbrand™ Pipette en PP Finntip™
Rendent le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette Finntip™s en PP Fisherbrand™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.
Marque:  Fisherbrand™ FB34661
Code produit. 11527462
  • 43.90€ / 250 pièces
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • En PP de haute qualité
  • S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
  • La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
  • Autoclavable
  • Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
  • Excellente transparence due aux surfaces de haute qualité
  • Mouillage résiduel minime grâce à la qualité contrôlée des matières premières
  • Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
  • Volume des pointes axé sur la pratique
  • Pointes Aeroject™ avec filtres spéciaux en PEHD hydrophobe comme
  • protection contre les aérosols et les contaminations
  • Adaptée à tous les types de pipettes courants
Spécification
Spécification
1 000 à 5 000 μl
Naturel
FinnTip
Non stérile
Autoclavable
Polypropylène
Nom du produit
Fisherbrand™ Pipette en PP Finntip™ > Capacité : 1000 à 5000 ul