Learn More
Invitrogen™ Mini kit d’ARN PureLink™
Offre une méthode simple, fiable et rapide avec colonnes pour l’isolement d’ARN total de haute qualité à partir d’une large variété de sources sans avoir à utiliser des réactifs dangereux comme le phénol
Marque: Invitrogen™ 12183018A
Description
The PureLink RNA Mini Kit is a column-based kit used to isolate high-quality total RNA from a wide variety of sample types in 20 minutes using standard laboratory equipment. The kit includes RNase-free lysis and wash solutions that protect RNA from RNases while liberating the RNA from DNA, proteins, and other cellular debris. The fast spin-column workflow is ideal for processing low to mid-throughput batch sizes. The advanced PureLink RNA Mini spin column design allows for maximum sample input (200 mg of tissue) and RNA recovery (up to 1000 μg). This means that users can process both small and large sample sizes with the same RNA isolation kit.
Purification rapide et pratique par colonne
Le mini kit d’ARN PureLink™ permet de rapidement purifier l’ARN total à partir d’une large gamme de types de cellules et de tissus pour un rendement pouvant atteindre 1 000 μg d’ARN purifié à partir d’une seule extraction. L’ARN total de haute qualité peut s’obtenir à partir de quantités de préparation mini à midi, de matériau de départ sans contamination d’ADN génomique.
Purification simplifiée et non toxique de l’ARN
Le mini kit d’ARN PureLink™ associe une lyse non toxique par guanidine-isothiocyanate à la vitesse, à la pureté et à la facilité d’utilisation de la purification avec une membrane de silice. Cette procédure simple et sûre peut en général être réalisée en moins de 20 minutes sans nécessiter d’extraction de phénol ou chloroforme dangereux, de centrifugation de CsCl, de LiCl, ou de précipitation d’alcool.
- Obtenez de l’ARN à haut rendement et de haute intégrité
- Des capacités de purification d’ARN rapides et sans danger
- Un ARN prêt à l’emploi pour de nombreuses applications en aval
Specifications
• Tampon de lyse de 125 ml ; conserver à température ambiante • 50 ml de tampon de lavage I ; température ambiante • 15 ml de tampon de lavage II ; température ambiante • 15,5 ml d’eau exempte de RNase ; température ambiante • 50 cartouches de centrifugation PureLink avec tubes de prélèvement ; température ambiante • 50 tubes de prélèvement ; température ambiante • 50 tubes de récupération ; température ambiante |
|
20 min. (Après homogénéisation des échantillons) | |
Bactéries, sang, cellules, plante, tissu, Levures, réactions enzymatiques (digestions de DNase, préparations de marquage/nettoyage d’ARN, IVT), sang, cellules, échantillons liquides (p. ex. Sérum), échantillons végétaux, tissus, levure | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
RNA Mini Kit | |
Mini | |
Bactéries : ≤109 cellules Sang : ≤0,2 ml Cellules : ≤5 x 107 Plante : ≤250 mg Tissus : ≤ 200 mg Levures : ≤5 x 108 cellules Réactions enzymatiques : ≤1,2 ml |
Colonne de centrifugation de silice | |
30 à 300 μl | |
ARN total | |
RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques | |
50 préparations | |
Température ambiante | |
Jusqu’à 350 μg |
Safety and Handling
- PURELINK RNA MINI KIT
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: DyLight Reactive Dyes, Thiocyanic acid
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
3068269 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 12183018A,12183018A_LITL18 PROMO |
3039237 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 12183018A,12183018A_LITL18 PROMO |
3020861 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 12183018A,12183018A_LITL18 PROMO |
3008378 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 12183018A,12183018A_LITL18 PROMO |
2452351 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12183018A,12183018A_LITL18 PROMO |