Learn More
Julabo™ Contrôleur de température PRESTO™ W50
Contrôle de la température du réacteur, essais pour toutes sortes de substances ou simulation de la température
Marque: Julabo™ 9421502
Description
Contrôle de la température du réacteur, essais pour toutes sortes de substances ou simulation de la température – Les nouveaux PRESTO™ ont été conçus pour un contrôle de la température très précis et pour surveiller les changements rapides de température.
Presto™ offre de grandes capacités de chauffage et de refroidissement couvrant une plage de températures de fonctionnement allant de -92°C à +250°C. Les composants hautement efficaces permettent une compensation extrêmement rapide des réactions exothermiques et endothermiques.
Les utilisateurs de laboratoire bénéficient de débits élevés, d’une pression constante et d’une accumulation contrôlée de pression de pompe. Les variations de la viscosité des liquides de contrôle de la température sont équilibrées de façon dynamique. La surveillance interne permanente et les pompes auto-lubrifiantes contribuent à la longue durée de vie des nouveaux PRESTO™.
L’écran tactile industriel 5,7’’ intégré constitue l’une des caractéristiques spéciales du nouveau PRESTO™.
Toutes les informations importantes sont affichées de manière claire et concise, ce qui améliore considérablement la facilité d’utilisation. Peut être utilisé intuitivement du bout des doigts.
Étant donné que les nouveaux PRESTO™ sont extrêmement silencieux, vous les entendrez à peine dans votre laboratoire. Même les températures ambiantes élevées allant jusqu’à +40°C ne feront pas sourciller le nouveau PRESTO™. Les pompes et les entraînements ne nécessitant aucun entretien vous assurent un PRESTO toujours prêt à l’emploi.
Plusieurs interfaces permettent le contrôle à distance du PRESTO™ sur les réseaux et dans les systèmes de contrôle subordonnés. Les fentes d’aération sur les côtés ont été supprimées. L’espace d’installation requis est ainsi réduit au strict minimum.
Avantages :
- Pour des applications de température externe très précises
- Chauffage et refroidissement rapides
- Compensation rapide des réactions exothermiques
- Large plage de températures de fonctionnement sans changement de liquide
- Performances optimales avec un faible encombrement
- Conception à faible encombrement permettant d’optimiser l’utilisation de l’espace dans votre laboratoire
- NOUVEAU : écran tactile TFT couleur industriel 5,7”
- Vue d’ensemble organisée des informations importantes offrant une utilisation simple et intuitive inégalée
- Jusqu’à 3 niveaux d’utilisateur avec gestion des mots de passe
- NOUVEAU : port USB (hôte et périphérique)
- NOUVEAU : Ethernet
- NOUVEAU : fente pour carte SD
- RS232 / RS485 en option / Profibus DP en option
- Entrée prête à l’utilisation
- Système de remplissage accessible par le dessus
Interfaces numériques :
- RS232
- Carte mémoire SD
- USB
- Ethernet
- Modbus
- Sortie d’alarme
- Facultatif : RS485, Profibus
Spécification
7,5 L | |
Température de travail :-5 à +250 °C | |
Raccord d’eau de refroidissement : G 3/4 po. mâle avec raccords cannelés pour tubulure de 1/2 po. de dia. int. ; raccords de pompe : M30 x 1,5 | |
26,2 x 20,9 in |