Learn More
Fisherbrand™ Pipette en PP Finntip™
Rendent le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette Finntip™s en PP Fisherbrand™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.
22.30€ - 43.90€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Couleur | Naturel |
Autoclavable | Autoclavable |
Gamme de produits | FinnTip |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11527462
|
Fisherbrand™
FB34661 |
1 000 à 5 000 μl |
43.90€
250 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11567462
|
Fisherbrand™
FB34691 |
2000 à 10,000 μl |
22.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- En PP de haute qualité
- S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable
- Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
- Excellente transparence due aux surfaces de haute qualité
- Mouillage résiduel minime grâce à la qualité contrôlée des matières premières
- Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
- Volume des pointes axé sur la pratique
- Pointes Aeroject™ avec filtres spéciaux en PEHD hydrophobe comme
- protection contre les aérosols et les contaminations
- Adaptée à tous les types de pipettes courants
Spécification
Non stérile | |
Autoclavable | |
Polypropylène |
Naturel | |
FinnTip |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pipette en PP Finntip™