Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille en PE auto-adhésive
Tampons adhésifs en feuille de PE pour sceller les plaques à 96 puits et les blocs à 96 puits
Marque: Macherey-Nagel™ 740676
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NucleoSpin 96 Virus permet une préparation simultanée rapide d’acides nucléiques viraux à partir de sérum, plasma ou tout autre liquide biologique exempt de cellules. Les kits permettent une purification fiable de l’ARN et de l’ADN viraux sans contamination croisée. NucleoSpin 96 Virus est principalement conçu pour une utilisation manuelle dans une centrifugeuse. Les kits de base NucleoSpin 96 Virus permettent une plus grande variation et une plus grande flexibilité dans les consommables utilisés pour la lyse, le lavage et l’élution et sont principalement recommandés pour l’utilisation manuelle ou automatisée sous vide. Grâce à la méthode NucleoSpin 96 Virus, les virus à ARN sont rapidement et efficacement lysés par un tampon de lyse, une solution de GITC très concentrée. Les virus de l’ADN (p. ex., VHB) sont généralement plus difficiles à isoler et nécessitent une digestion d’échantillons avec la protéinase K. Le tampon de lyse et l’éthanol créent des conditions appropriées pour la liaison des acides nucléiques à la membrane de silice des bandes ou plaques de liaison du virus NucleoSpin. L’ARN porteur inclus dans le tampon de lyse améliore la fixation et la récupération de l’ARN / ADN viral faiblement concentré. Les contaminations (inhibiteurs potentiels de PCR*) comme les sels, métabolites et composants cellulaires macromoléculaires solubles sont éliminées par étapes de lavage avec des tampons de lavage éthanolique. Les acides nucléiques viraux purifiés peuvent être élués dans un tampon à faible teneur en sel ou dans de l’eau et sont prêts à l’emploi dans des applications en aval telles que la PCR en temps réel* ou la PCR*.Centrifugation
Pour le traitement par centrifugation des kits NucleoSpin 8 Virus, il est nécessaire d’utiliser une centrifugeuse à microplaques capable d’accueillir les barrettes / plaques NucleoSpin Virus empilées sur un bloc à puits ronds ou carrés ou un rack avec barrettes de tube et d’atteindre des accélérations de 5, 600 à 6, 000 x g (hauteur du godet :85 mm). Pour le traitement par centrifugation des barrettes à 8 puits, le kit de démarrage réutilisable C, contenant les supports de colonne C, les barrettes factices, les blocs à puits carrés MN et les barrettes de tubes est requis.
Traitement sous vide
Les kits NucleoSpin 96 Virus peuvent être utilisés manuellement avec le collecteur à vide NucleoVac 96. Pour le traitement sous vide des barrettes à 8 puits, le kit de démarrage réutilisable A, contenant les supports de colonne A et les barrettes factices, est requis. Pour l’automatisation sur des plateformes de laboratoire à l’aide des chambres à vide pour plaques à 96 puits standards, l’utilisation du kit de démarrage A est également requise.
Composants du kit :
Barrettes de liaison NucleoSpin Virus, blocs à puits carrés MN, racks avec barrettes de tube, barrettes de bouchons, feuille de métal auto-adhésive, tampons, ARN porteur, protéinase K.
- Technologie à membrane de silice
- Taille des fragments : 100 bp à 30 kb
- Échantillon : 150 μl (100 cp/ml) de sérum, plasma, liquides biologiques exempts de cellules
- Volume d’élution : 70 μl à 100°μl
- Récupération standard : > 90%
- Capacité de liaison : 40 μg
- Temps de préparation : 60 min/plaque
- Format : Plaques à 96 puits. Isolement manuel ou automatisé de l’ARN et de l’ADN viral issu de sérum, plasma, liquides biologiques exempts de cellules.
Spécification
Polyéthylène | |
50 | |
Feuille de métal auto-adhésive |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Feuille en PE auto-adhésive > Matériau : PE
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu