Learn More
Hirschmann™ Pipette à 12 canaux labopette™
Pipette manuelle ergonomique, fonctionnement sans effort et éjecteur de pointes.
Marque: Hirschmann™ 9475704
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réglage du volume variable
- Multicanaux
- Avec éjecteur de pointe et possibilité de recalibrage
- Autoclavables
Spécification
1,6%, 0,6% | |
Clair, 5,0 - 300 μl | |
Autoclavable | |
labopette™ | |
30 à 300 μl | |
0,2 μl |
ISO 8655 | |
Ejecteur de pointe | |
12 | |
Pipette multicanaux à volume variable | |
Dispositif de calibrage, numéro individuel et protocole de pesée | |
1 unité |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hirschmann™ Pipette à 12 canaux labopette™ > Plage de volume (métrique) 30-300 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu