Learn More
Ratiolab™ Microtubes à centrifuger en PP
Utilisez ces tubes pour une variété d’applications de centrifugation.Les tubes de microcentrifugeuse en PP Ratiolab™ sont disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification.
Marque: Ratiolab™ 5616025
Description
- Autoclavable avec bouchon ouvert à 121°C pendant 20 minutes
- Couleur naturelle ou couleurs différentes pour une identification confortable
- Bouchon étanche
- Sûr et facile à ouvrir et à fermer
Spécification
Bouchon à vis | |
Autoclavable | |
Transparent | |
Microcentrifugeuse | |
Bouchon à vis et joint torique | |
25000g |
Polypropylène | |
2 ml | |
Polypropylène | |
48mm | |
10 à 50°C | |
13,1mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.