Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 2,0 ml
GREENER_CHOICE
Les bouchons à clipser à dessus plat constituent un joint fiable, sûr et étanche même en cas d’ébullition prolongée
Marque:  Fisherbrand™ 508-GRD-PFB
Code produit. 11393613
  • 26.15€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d’ébullition prolongée.
Capacité de 2.0 ml
  • PP haute pureté
  • Graduation par incréments de 0.25 ml
  • Supportent des forces allant jusqu’à 30,000 × g
  • Bouchons à ouverture facile avec point d’insertion de l’aiguille et zone de marquage texturée
  • Zone d’étiquetage sur l’extérieur du tube
  • Intérieur hautement poli pour une récupération maximale des échantillons
  • Plage de températures de -80°C à +121 °C
  • S’adaptent à tous les rotors standard
  • Apyrogènes
  • Autoclavables à 121°C / 15 psi pendant 15 minutes
Informations sur la commande
Disponibles dans huit couleurs ou dans des assortiments de couleurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouchon à clipser à dessus plat
Autoclavable
Naturel
Polypropylène
Zone d’étiquetage
Bouchon à clipser plat
11 mm
Sans DNase ni RNase
2 ml
40.6 mm
Point d’insertion de l’aiguille
Oui
30000 xG