Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNsi, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie.
Marque:  Ambion™ 4392421
324.28 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10584615
  • 506.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les pARNi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en conception de pARNi, en algorithmes de prévision d’effet hors cible et en chimie
  • Les pARNi préconçus Silencer™ Select sont garantis pour inhiber en fonction de leur conception éprouvée
  • Les ensembles de bibliothèques de pARNi Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour le criblage à haut débit
  • Les ARN de contrôle positif et négatif Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience d’ARNic.
Avantages de l’utilisation des pARNi Silencer™ Select :
  • Puissants – Jusqu’à 100 fois plus puissants que les pARNi actuellement disponibles, avec moins d’effets hors cible
  • Plus spécifiques – Les modifications chimiques LNA™ réduisent les effets hors cible jusqu’à 90 %
  • Fiables – Amélioration démontrée de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
  • Garantis – Inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie du secteur
Remarque : Les pARNi Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les pARNi Silencer Select.
Délai de réponse approximatif*
  • Purification standard : 4 jours ouvrables
  • Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • Prêt pour la recherche in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stockage à -20°C
siARN
Silencer™ Select
20 nmol
ARNic préconçu Silencer™ Select
ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi
Étalon
Stockage à -20°C
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select > pARNi préconçu Silencer™ Select, standard, 20 nmol (inventorié)
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.