Learn More
Fisherbrand™ Ruban en vinyle pour salle blanche de qualité industrielle
Code produit. 13158595 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu clair
Bleu foncé
Jaune
Orange
Rouge
Transparent
Vert clair
Vert foncé
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13158595
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce ruban en vinyle pour salle blanche est enroulé sur un mandrin en plastique, inscriptible à l’aide d’un stylo pour salle blanche et est idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu’une utilisation industrielle légère dans la construction propre et les zones de support des salles blanches.
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Le ruban pour salle blanche en vinyle à usage général Fisherbrand.adhère solidement aux plastiques, polymères et à l’acier inoxydable sans laisser de résidus adhésifs lorsqu’il est retiré. Traité dans un environnement contrôlé, ce ruban est conçu pour une utilisation industrielle légère, la construction propre et le support en salle blanche.
  • Ruban en vinyle pratique avec adhésif en caoutchouc
  • Forme un lien solide avec les plastiques, les polymères et l’acier inox
  • Ne laisse pas de résidus adhésifs lors du retrait
  • Idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu’un usage général en salle blanche
  • Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
  • Traité dans un environnement contrôlé
  • Enroulé sur mandrin en plastique, présenté dans une pochette
  • Tous les rouleaux mesurent 36 yd (33 m) de longueur
Informations sur la commande
Couleurs et largeurs supplémentaires disponibles. Contactez le service client Fisher Safety pour vous procurer les informations de commande.
Compliance
Conforme aux spécifications fédérales PPP-T-66E et CID A-A 1689A
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Rubber
Revêtement Vinyl
Couleur Blanc
Finition Matte
Format Roll
Matériau Vinyle
Type de produit Rouleau pour salle blanche inscriptible
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage des allées, étiquetage, création de lots, projets de construction propre
Dimensions (LxW) 33 m x 12,7 mm (36 yd x 0,5 po)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.70 mm