Learn More
Ratiolab™ Microtubes à centrifuger en PP
Utilisez ces tubes pour une variété d’applications de centrifugation.Les tubes de microcentrifugeuse en PP Ratiolab™ sont disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification.
Marque: Ratiolab™ 5615000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Autoclavable avec bouchon ouvert à 121°C pendant 20 minutes
- Couleur naturelle ou couleurs différentes pour une identification confortable
- Bouchon étanche
- Sûr et facile à ouvrir et à fermer
Spécification
Polypropylène | |
1,5 ml | |
Polypropylène | |
1 000/paquet |
Autoclavable | |
Naturel | |
1 000/paquet |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ratiolab™ Microtubes à centrifuger en PP > Capacité :1,5 ml ; Couleur :Naturel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu