Learn More
Ratiolab™ Microtubes à centrifuger en PP
Utilisez ces tubes pour une variété d’applications de centrifugation.Les tubes de microcentrifugeuse en PP Ratiolab™ sont disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification.
Marque:  Ratiolab™ 5615101
Code produit. 10630983
  • 16.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Autoclavable avec bouchon ouvert à 121°C pendant 20 minutes
  • Couleur naturelle ou couleurs différentes pour une identification confortable
  • Bouchon étanche
  • Sûr et facile à ouvrir et à fermer
Spécification
Spécification
Polypropylène
Naturel
1 000/paquet
2 ml
Polypropylène
1 000/paquet
Nom du produit
Ratiolab™ Microtubes à centrifuger en PP > Capacité :2 ml ; Couleur :Naturel