Learn More
Ratiolab™ Sacs à déchets en PP
Utilisez ces sacs pour l’élimination des consommables contaminés. Les sachets d’élimination en polypropylène Ratiolab™ sont fabriqués en film polypropylène très fort avec une large couture au fond.
Marque: Ratiolab™ 7001000
Description
- Autoclavables à 121°C
- Le sachet ne doit pas être complètement fermé pour l’autoclavage
- Support de paillasse pratique, revêtement en plastique, avec 3 pieds en caoutchouc disponibles pour la taille de sachet 200 x 300 mm
Spécification
Sachets de mise au rebut | |
Oui | |
Polypropylène | |
l 200 x H 300 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.