Learn More
R&L Enterprises™ Tiges en alliage d’aluminium
Une excellente option pour la construction de supports de cornue dans le laboratoire. Les tiges en alliage d’aluminium R&L Enterprises™ sont fabriquées en alliage d’aluminium.
Marque:  R&L Enterprises™ 3108/12
Code produit. 12378139
  • 37.54€ / 5 pièces
Expédition estimée: 03-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Filetés
  • Diamètre du filetage : 10 mm
  • La longueur de la tige ne comprend pas le filetage
Spécification
Spécification
Alliage d’aluminium
Tiges en aluminium
5 Paquets
500 mm
10 mm
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
R&L Enterprises™ Tiges en alliage d’aluminium > Longueur : 500mm