Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en polypropylène avec couvercle antidérapant
Utilisez ces boîtes en polypropylène avec séparateurs pour le stockage de jusqu’à 100 tubes. Les boîtes cryogéniques en PP Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
Marque:  Fisherbrand™ FB71407
24.73 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21942" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12633145
  • 33.55€ / 5 pièces
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Cryoboîtes avec couvercle coulissant, PP, format 133 x 133 mm
  • Polypropylène haute qualité (PP)
  • Disponible en coloris naturel et autres
  • Les boîtes sont réglables en hauteur
  • Les boîtes sont disponibles en 6 couleurs modernes, avec un codage numérique et des évents correspondants pour l’évacuation de l’eau condensée
  • La grille 6 x 6 jusqu’à 10 x 10 convient pour 36 à 100 tubes
  • Autoclavable, Résistance à une plage de température comprise entre -90° et +121°C
  • Grilles disponibles : 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
  • Avec codage numérique
Spécification
Spécification
Vert
Boîte cryogénique
9 x 9
133 mm
Polypropylène
Avec couvercle coiffant
133 mm
50 à 75 mm