Learn More
Fisherbrand™ Boîtes en polycarbonate Arctic Squares™
GREENER_CHOICE
Stockez en toute sécurité les flacons dans des congélateurs mécaniques et de l’azote liquide. Avec les boîtes en PC Fisherbrand™ Arctic Squares™, orientez et identifiez les flacons sans problème, et accédez-y tout aussi facilement. Les boîtes sont pourvues d’orifices d’aération et d’évacuation, empilables et autoclavables. Avec forceps et couvercle à charnière pour un accès aisé.
Marque:  Fisherbrand™ HS23381B
39.90 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11998004
  • 78.85€ / 4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Fonctionne mieux avec les flacons cryogéniques à filetage interne
Description
Description
  • Stockez en toute sécurité les flacons de -196 à +121°C dans des congélateurs mécaniques ainsi que dans de l’azote liquide
  • Disponibles en différentes couleurs et tailles, y compris deux options de hauteur pour la boîte de 81 flacons
  • Empilables et autoclavables, toutes les boîtes sont pourvues d’orifices d’aération et d’évacuation
  • Conception exclusive facilitant l’orientation, l’identification et l’accessibilité des flacons
    • Le couvercle à charnière avec butée intégrée offre un accès facile, d’une seule main, aux échantillons des boîtes de 81 et 100 puits 
    • Base inclinée vers l’avant et indexation à contraste élevé imprimée sur le couvercle transparent pour une identification visuelle rapide
    • Le forceps à pointes magnétiques fourni avec les boîtes standard de 81 et 100 puits permet de prélever les flacons et de retirer les boîtes du congélateur
Spécification
Spécification
Couvercle à charnière
Polycarbonate
Boîte cryogénique
81 (Flacons de 1,5 à 3 ml)
121°C
4/Paquets
133 x 133 x 53 mm
133 mm
133 mm
53 mm
Assorties (bleu, vert, violet, rouge)
Carré
Stockage cryogénique des liquides
Pincettes, couvercle à charnière
-196°C
9 x 9
5.2 in.
5,2 in
2.1 in.
0,61 kg
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Jusqu'à 60% de réduction
    Code promotionnel24119
    Expire2025-04-30
  • Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24162
    Expire2025-03-31
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 31/03/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.
    Code promotionnel: 24222
    Expire2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Boîtes en polycarbonate Arctic Squares™ > Matrice de tubes : 9 x 9 ; Pour utilisation avec : Pour flacons de 1,2 / 2 ml