Learn More
Corning™ Boîtes d’entreposage de flacons cryogéniques
Pour le stockage des flacons à filetage interne et externe à des températures allant jusqu’à –196°C (–320,8°F)
Marque:  Corning™ 431119
177.65 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10390502
  • 187.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Pour le stockage des flacons à filetage interne et externe à des températures allant jusqu’à –196°C (–320,8°F)
  • Les racks réutilisables sont conçus pour être utilisés avec la plupart des flacons cryogéniques
  • Les numéros La référence 431131 dispose d’une fonction de verrouillage à utiliser avec tous les flacons à base autosable Corning
  • Les numéros La référence 431121 accepte uniquement les tubes cryogéniques à filetage interne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Orange
Carré
Stockage des flacons à filetage interne et externe
Couvercle sérigraphié
121°C
-196°C
13,3 x 13,3 x 5,1 cm
13,3 cm
13,3 cm
5,1 cm
Polycarbonate
Boîte de stockage de flacons cryogéniques
81 (Flacons de 1 à 2 ml à filetage interne ou externe)
249,8°F
-320,8°F
9 x 9
5,25 in
5,25 in
2 in
1,81 kg
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Corning™ Boîtes d’entreposage de flacons cryogéniques > Flacons de 1 à 2 ml