Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage de microtubes à 100 puits
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Vert
Conditionnement:
5 pièces
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Couvercle à charnière |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rectangulaires |
| Type | Boîte de stockage de flacons cryogéniques |
| À utiliser avec (application) | Stockage des microtubes |
| Capacité | 100 (Tubes de 1,5 à 2 ml) |
| Comprend | Couvercle à charnière à fermeture rapide |
| Quantité | 5/Paquet |
| Matrice de tubes | 10 x 10 |
| Afficher plus |