Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar sphériques
Pour le stockage et le transport d’azote liquide. Les flacons Dewar sphériques KGW Isotherm™ sont en verre borosilicaté 3.3.
Marque: KGW Isotherm™ 1293
Description
- Faible taux d’évaporation
- Bonne stabilité antibasculement
- Entièrement argenté en série
- Couvercle en aluminium brossé
- Avec poignée et couvercle non fixé
Spécification
Bouchon non fixé | |
Stockage et transport d’azote liquide | |
450 mm | |
5000 ml | |
Couvercle en aluminium |
60 mm | |
350 | |
Couvercle non fixé et poignée | |
250 mm |